MilliporeSigma
PHL82458
1′-Acetoxychavicol acetate
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Galangal acetate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H14O4
Número de CAS:
Peso molecular:
234.25
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O([C@H](c1ccc(cc1)OC(=O)C)C=C)C(=O)C
InChI
1S/C13H14O4/c1-4-13(17-10(3)15)11-5-7-12(8-6-11)16-9(2)14/h4-8,13H,1H2,2-3H3/t13-/m0/s1
Clave InChI
JAMQIUWGGBSIKZ-ZDUSSCGKSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substancewith assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water,residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on thecertificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)