MilliporeSigma
NISTRM8543
Carbonato de calcio
NIST® RM 8543
Sinónimos:
Calcium carbonate
About This Item
Fórmula lineal:
CaCO3
Número de CAS:
Peso molecular:
100.09
Beilstein:
8008338
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
densidad
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
cadena SMILES
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
Clave InChI
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
Información legal
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)