MilliporeSigma
NIST977
Isotopic standard for bromine
NIST® SRM® 977
Sinónimos:
Sodium bromide
Seleccione un Tamaño
0.25 G
$782.00
$782.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
0.25 G
$782.00
About This Item
Fórmula lineal:
NaBr
Número de CAS:
Peso molecular:
102.89
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
$782.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Nivel de calidad
presión de vapor
1 mmHg ( 806 °C)
pureza isotópica
 79Br
 81Br
envase
pkg of 0.25 g
fabricante / nombre comercial
NIST®
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
mp
755 °C (lit.)
Formato
matrix material
cadena SMILES
[Na+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Clave InChI
JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Otras notas
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Bromine-79 (79Br), Bromine-81 (81Br)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)