Documentos clave
NIST1881A
Portland cement
NIST® SRM® 1881a
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Nivel de calidad
Formulario
powder
envase
pkg of 4 vials x 5 g
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Descripción general
Información legal
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)