Documentos clave
IRMM448
Genomic DNA of Camphylobacter jejuni (NCTC 11351)
IRMM®, certified reference material
Seleccione un Tamaño
1 EA
$46.10
$46.10
Fecha estimada de envío25 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
$46.10
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
$46.10
Fecha estimada de envío25 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Agency
IRMM®
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
genomic analysis
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
Nota de análisis
For more information please see:
IRMM448
Información legal
IRMM is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)