IRMM440A
Resin bonded glass fibreboard (thermal conductivity)
IRMM®, certified reference material
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Agency
IRMM®
Formulario
particles
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Nota de análisis
IRMM440A
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)