Documentos clave
GX308088107
Supelco
Quartz Torch
for Elan/NexION
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
calidad
for Elan/NexION
fabricante / nombre comercial
(30-808-8107)
compatibilidad
PerkinElmer 500, 5000, 6000, 9000
PerkinElmer Elan 6100DRC, DRC II, DRC-e
PerkinElmer NexION 300
Descripción general
Choose GAZ-06 GazFit Connectors for easy connection of gas tubes to torch side arms.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)