F8417
Fura-2 LeakRes potassium salt
≥85% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C37H39N5O17
Número de CAS:
Peso molecular:
825.73
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
Ensayo
≥85% (HPLC)
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Cell impermeable fluorescent probe for Ca2+; compared with other probes, there is less compartmentalization and leakage; cells remain brightly fluorescent and responsive to changes in cytosolic free Ca2+ for hours.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)