MilliporeSigma
F1628
Sigma-Aldrich
Fluorescein isothiocyanate isomer I–Celite®
8.0 - 12.0% purity, powder
Sinónimos:
FITC–Celite®
Seleccione un Tamaño
250 MG
$49.90
1 G
$153.00
$49.90
Disponible para envío el02 de abril de 2025Detalles
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
$49.90
1 G
$153.00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.47
$49.90
Disponible para envío el02 de abril de 2025Detalles
Solicitar un pedido a granel
Nombre del producto
Fluorescein isothiocyanate isomer I–Celite®, suitable for fluorescent labeling techniques
Formulario
powder
Nivel de calidad
Extensión del etiquetado
8-12% FITC
color
yellow to orange
idoneidad
suitable for fluorescent labeling techniques
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)N=C=S)c1
InChI
1S/C21H11NO5S/c23-12-2-5-16-18(8-12)26-19-9-13(24)3-6-17(19)21(16)15-4-1-11(22-10-28)7-14(15)20(25)27-21/h1-9,23-24H
Clave InChI
MHMNJMPURVTYEJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Fluorescein isothiocyanate isomer I–Celite® has been conjugated with antibody for fluorescence imaging in cells and flow cytometry analysis.[1][2]
Información legal
Celite is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
A new technique for the fluorescent labelling of proteins.
H RINDERKNECHT
Experientia, 16, 430-431 (1960-09-15)
Relative efficacy of human monocytes and dendritic cells as accessory cells for T cell replication.
Van Voorhis WC
The Journal of Experimental Medicine, 158, 174-174 (1983)
Ultra-rapid fluorescent labelling of proteins.
H RINDERKNECHT
Nature, 193, 167-168 (1962-01-13)
M Lahn et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 160(11), 5221-5230 (1998-05-30)
Although recent findings indicate that gamma delta T cells influence both early innate and Ag-specific adaptive host responses, it has remained unclear what triggers gamma delta T cell reactivity. Investigating very early T cell activation in mouse and human models
Dong-Wook Han et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 16(22), 9652-9659 (2008-10-28)
Many in vitro studies about green tea polyphenol, (-)-epigallocatechin-3-O-gallate (EGCG) focused on its pro-apoptotic and anti-proliferative effects on various types of cancer cells, while less attention has been paid to its incorporation into the cytoplasm and nuclear translocation. This study