Documentos clave
ERMDA483IFCC
anti-PR3 IgG in human serum
ERM®, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
Agency
ERM®
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
clinical testing
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
−70°C
Descripción general
A serum protein reference material intended for the standardisation of measurements of immunoglobulin G proteinase 3 anti-neutrophil cytoplasmic autoantibodies (IgG PR3 ANCA). The material was produced according to ISO Guide 34:2009 and is certified in accordance with ISO Guide 35:2006
Información legal
ERM is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)