Documentos
ERMCA408
Simulated rain water
ERM®, certified reference material
About This Item
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
agency
ERM®
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
environmental
format
matrix material
shipped in
wet ice
Analysis Note
For more information please see:
ERMCA408
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1