Saltar a
ERMBF439D
Maize GMO Standard DP-004114-3
ERM®, certified reference material, 1% DP-004114-3
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
1 ea
Comprobar disponibilidad del carrito
$93.50
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
$93.50
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
certified reference material
agency
ERM®
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical (small molecule)
format
matrix material
storage temp.
2-8°C
Analysis Note
A JRC Certificate of Analysis is included with the product, a pdf copy of the CoA and other documentation you can find here
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
ERMBF439AERMBF439CERMBF439B
description
ERM®, certified reference material, 1% DP-004114-3
description
ERM®, certified reference material, blank
description
ERM®, certified reference material, 0.1% DP-004114-3
description
ERM®, certified reference material, 100% DP-004114-3
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
agency
ERM®
agency
ERM®
agency
ERM®
agency
ERM®
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Maize GMO Standard DP-004114-3
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)