ERMBF431A
Potato GMO Standard AV43-6-G7
ERM®, certified reference material, 0% AV43-6-G7, for the detection of GMO Potato (AV43-6-G7) with PCR
About This Item
grado
certified reference material
Agency
ERM®
calidad
for the detection of GMO Potato (AV43-6-G7) with PCR
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Nota de análisis
ERMBF431A
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)