ERMBD272
Acrylamide in crispbread
ERM®, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Productos recomendados
grado
certified reference material
Agency
ERM®
fabricante / nombre comercial
BAM
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
−20°C
Nota de análisis
For more information and to access certificate and report please visit the BAM webpage
Otras notas
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Organic Pollutant: Acrylamide
Matrix Group: Cereals, Bread, Rice and Maize
Organic Pollutant: Acrylamide
Matrix Group: Cereals, Bread, Rice and Maize
Información legal
ERM is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)