ERMBB386
Bovine urine (stilbenes)
ERM®, certified reference material
About This Item
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
Productos recomendados
grade
certified reference material
agency
ERM®
manufacturer/tradename
JRC
format
matrix material
storage temp.
−20°C
Categorías relacionadas
Analysis Note
For more information please see:
ERMBB386
ERMBB386
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)