Documentos clave
DLW354233
Sigma-Aldrich
Corning® Collagen IV Mouse Natural 1 mg
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
origen biológico
mouse (Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) lathrytic mouse tumor)
Ensayo
≥90% (SDS-PAGE)
Formulario
frozen liquid (Frozen in 0.05 M HCI)
envase
pkg of 1 mg
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
mouse ... Col4a4(12829)
Descripción general
Corning® Collagen IV mouse 1mg, is used as a thin coating on tissue-culture surfaces to promote cell attachment and proliferation and to study the collagen′s effects on cell behavior.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)