Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41171606
Composition:
agar, 15.0 g/L , chloramphenicol, 0.10 g/L , D(+)-glucose, 10.0 g/L , magnesium sulfate, 0.50 g/L , mycological peptone, 5.00 g/L , potassium phosphate, 1.00 g/L , rose bengal, 0.05 g/L
Plate diam.:
90 mm
Feature:
ready-to-use
Sterility:
sterile
El producto CCW950 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleagency
ISO 11133
Quality Segment
sterility
sterile
form
solid
shelf life
3.5 mo. at 2‑14 (Expiry date on the label)
feature
ready-to-use
composition
agar, 15.0 g/L , chloramphenicol, 0.10 g/L , D(+)-glucose, 10.0 g/L , magnesium sulfate, 0.50 g/L , mycological peptone, 5.00 g/L , potassium phosphate, 1.00 g/L , rose bengal, 0.05 g/L
packaging
box of 20 plates
storage condition
(Store dry and tightly closed)
parameter
21 mL filling volume
plate diam.
90 mm
color
strongly pink
pH
7.2±0.2 (25 °C)
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
molds, yeasts
General description
El agar Rosa de Bengala cloranfenicol es un medio selectivo utilizado para detectar y contar mohos y levaduras en muestras de alimentos. Además de los requisitos nutricionales para hongos y levaduras, este medio contiene también Rosa de Bengala, que aporta a las levaduras un color rosa y facilita el recuento al reducir el crecimiento exuberante de hongos como Rhizopus y Neurospora. Esto hace que sea más fácil detectar otros hongos de crecimiento más lento. El cloranfenicol incluido en la formulación inhibe el crecimiento bacteriano pero no interfiere en el crecimiento de los hongos.
Application
Las placas de agar de Rosa de Bengala cloranfenicol son placas listas para usar adecuadas para el aislamiento de levaduras y hongos medioambientales y de los productos alimenticios.
Other Notes
- 1 caja con 2 envases de 10 placas/envase
- Celofán individual
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?