Documentos clave
CCW4071
Malt Extract Agar Acidified (pH 4.3) in tubes
Medium for detection, isolation, and enumeration of fungi, particularly yeast and molds, from air and water samples, suitable for microbiology
Sinónimos:
SGQB
About This Item
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.74
El producto CCW4071 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Nivel de calidad
esterilidad
sterile
Formulario
solid
caducidad
12 mo.
Características
ready-to-use
composición
agar, 15.0 g/L
malt extract, 30.0 g/L
soy peptone, 3.00 g/L
envase
pack of 20 tubes
condiciones de almacenamiento
(Tightly closed)
filling volume
20 mL
tubo capacidad
20 mL
color
yellow
pH
4.3±0.2 (25 °C)
aplicaciones
food and beverages
microbiology
temp. de almacenamiento
2-25°C
idoneidad
molds
yeasts
Descripción general
Malt Extract Agar may support the growth of almost all fungi very well, because of its balanced composition, and restrains most of the bacteria due to the strong acidity.
Aplicación
Malt Extract Agar (Acidified) is suitable for the detection, isolation, and enumeration of fungi, particularly yeast and molds, from air and water samples.
Componentes
  • 20 tubes per box
  • 17x145 mm glass tubes, ink labeled
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)