Documentos clave
BCR461
Clay (F)
BCR®, certified reference material
Sinónimos:
Fluorine in clay
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante / nombre comercial
JRC
Formato
matrix material
Nota de análisis
For more information please see:
BCR461
Información legal
BCR is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)