MilliporeSigma
ARK2157
SAFC
Ethanol solution
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Ethanol solution, Ethyl alcohol
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5OH
Número de CAS:
Peso molecular:
46.07
Beilstein/REAXYS Number:
1718733
MDL number:
UNSPSC Code:
12191502
Quality Level
storage temp.
room temp
SMILES string
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
104.0 °F
flash_point_c
40 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)