MilliporeSigma
A9706
Sigma-Aldrich
9,10-Anthraquinone-2,6-disulfonic acid disodium salt
≥98%
Sinónimos:
9,10-Dihydro-9,10-dioxo-2,6-anthracenedisulfonic acid disodium salt, Anthraquinone-2,6-disulfonic acid disodium salt, Disodium anthraquinone-2,6-disulfonate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H6Na2O8S2
Número de CAS:
Peso molecular:
412.30
Beilstein/REAXYS Number:
3582949
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
assay
≥98%
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2C(=O)c3cc(ccc3C(=O)c2c1)S([O-])(=O)=O
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)