99697
Glass TLC Plates: C18 Silica with Fluorescence
chiral modified, impregnated with Cu2+ reagent, chiral-silica gel matrix, L × W 5 cm × 20 cm
About This Item
Productos recomendados
Materiales
chiral-silica gel matrix
glass support
calidad
chiral modified
impregnated with Cu2+ reagent
Características
binder Organic
fluorescent indicator
envase
pkg of 50 ea
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
técnicas
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × An
5 cm × 20 cm
capa grosor
250 μm
tamaño de partícula
≥8 μm
tamaño de poro
60 Å medium pore diameter
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)