96556
Tin(IV) sulfate – sulfuric acid solution
reagent, for the determination of nitrate acc. to DIN 38405-D9-3, suspension
Sinónimos:
Stannic sulfate in sulfuric acid
About This Item
Nivel de calidad
Formulario
suspension
calidad
for the determination of nitrate acc. to DIN 38405-D9-3
impurezas
0.22-0.26% Sn
~80% H2SO4
densidad
1.74 g/mL at 20 °C
aplicaciones
general analytical
cadena SMILES
[Sn+4].OS(O)(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/3H2O4S.Sn/c3*1-5(2,3)4;/h3*(H2,1,2,3,4);/q;;;+4/p-4
Clave InChI
RAZPXVHCSOQXHL-UHFFFAOYSA-J
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)