MilliporeSigma
94346
Supelco
Myristoyl-L-carnitine-(N,N,N-trimethyl-d9)
analytical standard
Sinónimos:
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-tri(methyl-d3)-2-[(1-oxotetradecyl)oxy]-1-propanaminium inner salt, L-Carnitine-(trimethyl-d9) tetradecanoyl ester, Tetradecanoyl-L-carnitine-(N,N,N-trimethyl-d9)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21D9H32NO4
Peso molecular:
380.61
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (TLC)
actividad óptica
[α]/D -15.0±3.0°, c = 1 in methanol
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
Extensión del etiquetado
≥99.0%
aplicaciones
clinical testing
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)