MilliporeSigma
93667
Millipore
Heptakis-(2,3,6-tri-O-benzoyl)-β-cyclodextrin
suitable for GC
Sinónimos:
2,3,6-Tri-O-benzoyl-β-cyclodextrin
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C189H154O56
Número de CAS:
Peso molecular:
3321.21
MDL number:
UNSPSC Code:
12161700
assay
≥98.0% (TLC)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Other Notes
Chiral solvating agent for 1H-NMR spectroscopy
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
B.G.Uccello et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2009-2009 (1998)