MilliporeSigma
92775
Sigma-Aldrich
Trimethylsilyl 3-(trimethylsilyl)propynoate
purum, ≥97.0% (GC)
Sinónimos:
3-(Trimethylsilyl)propynoic acid trimethylsilyl ester, Trimethylsilyl (trimethylsilyl)acetylenecarboxylate
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3SiC≡CCO2Si(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
214.41
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
grade
purum
assay
≥97.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.44 (lit.)
bp
64-65 °C/1.5 mmHg (lit.)
mp
~25 °C
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[Si](C)(C)OC(=O)C#C[Si](C)(C)C
Other Notes
Esters of trimethylsilyl-propinoic acid are useful reagents for [2+2+2]-cycloadditions and similar reactions
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
K.P.C. Vollhardt
Angewandte Chemie (International Edition in English), 96, 525-525 (1984)
K.C. Nicolaou et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 421-421 (1985)