92413
D-(+)-Melibiose
analytical standard
Sinónimos:
6-O-α-D-Galactopyranosyl-D-glucose
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
actividad óptica
[α]/D 137.0±3.0°, 10 hr, c = 5 in H2O
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
clases químicas de analitos
oligosaccharides
impurezas
≤7.0% water
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
cadena SMILES
OC[C@H]1O[C@H](OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4(15)7(17)8(18)5(16)3-22-12-11(21)10(20)9(19)6(2-14)23-12/h1,4-12,14-21H,2-3H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10-,11+,12-/m0/s1
Clave InChI
AYRXSINWFIIFAE-GFRRCQKTSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)