91897
Phloretin
analytical standard
Sinónimos:
β-(4-Hydroxyphenyl)-2,4,6-trihydroxypropiophenone, 2′,4′,6′-Trihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)propiophenone, 3-(4-Hydroxyphenyl)-1-(2,4,6-trihydroxyphenyl)-1-propanone
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
grado
analytical standard
Ensayo
≥98.5% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
impurezas
≤8.0% water
mp
~260 °C
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Oc1ccc(CCC(=O)c2c(O)cc(O)cc2O)cc1
InChI
1S/C15H14O5/c16-10-4-1-9(2-5-10)3-6-12(18)15-13(19)7-11(17)8-14(15)20/h1-2,4-5,7-8,16-17,19-20H,3,6H2
Clave InChI
VGEREEWJJVICBM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?