MilliporeSigma
91882
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)umbelliferyl phosphate disodium salt
for fluorescence, ≥90% (HPCE)
Sinónimos:
Disodium 4-(trifluoromethyl)umbelliferyl phosphate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H4F3Na2O6P
Peso molecular:
354.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
grado
for fluorescence
Ensayo
≥90% (HPCE)
solubilidad
DMSO: soluble
H2O: soluble
fluorescencia
λex 410 nm; λem 503 nm in 0.1 M Tris pH 9.0 (alkaline phosphatase)
idoneidad
suitable for fluorescence
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)Oc1ccc2c(OC(=O)C=C2C(F)(F)F)c1
Aplicación
suitable as fluorogenic substrate for alkaline phosphatase
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)