MilliporeSigma
91875
Sigma-Aldrich
Trichloro(3,3,3-trifluoropropyl)silane
purum, ≥97.0% (GC)
Sinónimos:
3,3,3-Trifluoropropyl-trichlorosilane
About This Item
Fórmula lineal:
CF3CH2CH2SiCl3
Número de CAS:
Peso molecular:
231.50
Beilstein:
1748876
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
grado
purum
Ensayo
≥97.0% (GC)
índice de refracción
n20/D 1.386 (lit.)
bp
114 °C (lit.)
densidad
1.419 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
FC(F)(F)CC[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C3H4Cl3F3Si/c4-10(5,6)2-1-3(7,8)9/h1-2H2
Clave InChI
WEUBQNJHVBMUMD-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)