91408
BDE No 37
analytical standard
Sinónimos:
3,4,4′-TriBDE, 3,4,4′-Tribromodiphenyl ether
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
mp
48-52 °C
Formato
neat
cadena SMILES
Brc1c(ccc(c1)Oc2ccc(cc2)Br)Br
InChI
1S/C12H7Br3O/c13-8-1-3-9(4-2-8)16-10-5-6-11(14)12(15)7-10/h1-7H
Clave InChI
YALAYFVVZFORPV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Productos recomendados
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)