Merck
90615
Sigma-Aldrich
1,4,7-Triazacyclononane trihydrochloride
purum, ≥98.0% (AT)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H15N3 · 3HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
238.59
Beilstein:
5287631
Número MDL:
Código UNSPSC:
12350000
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
purum
Ensayo
≥98.0% (AT)
mp
288 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
Cl[H].Cl[H].Cl[H].C1CNCCNCCN1
InChI
1S/C6H15N3.3ClH/c1-2-8-5-6-9-4-3-7-1;;;/h7-9H,1-6H2;3*1H
Clave InChI
HNPMVNQYFPWBKI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Possible reagent for compleximetric titrations with high cation-binding selectivity.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)