90609
Vanillylidenacetone
analytical standard
Sinónimos:
4-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-buten-2-one
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
cadena SMILES
COc1cc(\C=C\C(C)=O)ccc1O
InChI
1S/C11H12O3/c1-8(12)3-4-9-5-6-10(13)11(7-9)14-2/h3-7,13H,1-2H3/b4-3+
Clave InChI
AFWKBSMFXWNGRE-ONEGZZNKSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)