Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23D3H19F7IN2O4S
Peso molecular:
685.41
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlegrade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
agriculture
format
neat
storage temp.
2-8°C
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?