MilliporeSigma
89255
Sigma-Aldrich
Thulium(III) trifluoromethanesulfonate
purum, ≥97.0% (KT)
Sinónimos:
Thulium(III) triflate, Trifluoromethanesulfonic acid thulium(III) salt
About This Item
Fórmula lineal:
(CF3SO3)3Tm
Número de CAS:
Peso molecular:
616.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
grado
purum
Ensayo
≥97.0% (KT)
cadena SMILES
[Tm+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Tm/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
Clave InChI
PBASUZORNBYVFM-UHFFFAOYSA-K
Aplicación
Catalyst for:
  • Asymmetric alpha-amination and cycloadditions
  • Benzyl etherification
  • Condensation of aldehydes, amines and vinyl ethers
  • Glycosylation
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)