88497
3-Buten-2-ol
analytical standard
Sinónimos:
Methyl vinyl carbinol
About This Item
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.415 (lit.)
bp
96-97 °C (lit.)
densidad
0.832 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadena SMILES
CC(O)C=C
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3-5H,1H2,2H3
Clave InChI
MKUWVMRNQOOSAT-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
59.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
15 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)