MilliporeSigma
87263
Supelco
Tetraethylammonium benzoate
purum, ≥97.0% (T)
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3CH2)4N(C6H5COO)
Número de CAS:
Peso molecular:
251.36
Beilstein/REAXYS Number:
5367653
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
26111700
grade
purum
assay
≥97.0% (T)
SMILES string
CC[N+](CC)(CC)CC.[O-]C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H20N.C7H6O2/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h5-8H2,1-4H3;1-5H,(H,8,9)/q+1;/p-1
InChI key
CIFIGXMZHITUAZ-UHFFFAOYSA-M
General description
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)