Documentos clave
86692
Sigma-Aldrich
Tetraethylene glycol monoheptyl ether
≥98.0% (GC)
Sinónimos:
C7E4, Heptyl tetraethylene glycol ether, Heptyltetraglycol
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)6(OCH2CH2)4OH
Número de CAS:
Peso molecular:
292.41
Beilstein:
1865961
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.448
densidad
0.977 g/mL at 20 °C
trazas de catión
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cr: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤50 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
cadena SMILES
O(CCOCCOCCCCCCC)CCOCCO
InChI
1S/C15H32O5/c1-2-3-4-5-6-8-17-10-12-19-14-15-20-13-11-18-9-7-16/h16H,2-15H2,1H3
Clave InChI
KFGBNEAUNSZVPZ-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)