MilliporeSigma
83934
Sigma-Aldrich
Tris[3-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl)phenyl]phosphine
technical, ≥95% (GCF)
Sinónimos:
Tris[3-(1H,1H,2H,2H-perfluorodecyl)phenyl]phosphine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C48H24F51P
Número de CAS:
Peso molecular:
1600.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
ID de la sustancia en PubChem:
grado
technical
Ensayo
≥95% (GCF)
impurezas
~5% phospinoxide (31P-NMR)
mp
90-100 °C
cadena SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCc1cccc(c1)P(c2cccc(CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)c2)c3cccc(CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)c3
Otras notas
Phosphine ligand for preparing the Bannwarth catalyst (catalyst for Stille and Suzuki coupling)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Helvetica Chimica Acta, 84, 735-735 (2001)
S. Schneider et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 112, 4293-4293 (2000)