Documentos clave
83547
Sigma-Aldrich
Regulation valve
suitable for 100 mL and 250 mL pressure tins
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
calidad
suitable for 100 mL and 250 mL pressure tins
Descripción general
All strained parts are of V4A-steel
Otras notas
Sales restrictions may apply
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)