MilliporeSigma
81404
Supelco
Polystyrene
analytical standard, for GPC, 3,000
Sinónimos:
PS
About This Item
Fórmula lineal:
[CH2CH(C6H5)]n
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
for GPC
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
mol peso
Mn ~3100
Mp ~3250
Mw ~3250
técnicas
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.05
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)