80820
Piperonal
purum, ≥99.0% (GC)
Sinónimos:
1,3-Benzodioxole-5-carboxaldehyde, 3,4-(Methylenedioxy)benzaldehyde, Heliotropin
About This Item
Productos recomendados
vapor pressure
1 mmHg ( 87 °C)
grade
purum
assay
≥99.0% (GC)
bp
264 °C (lit.)
mp
35-39 °C (lit.)
36-37 °C
solubility
methanol: 0.1 g/mL, clear
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C8H6O3/c9-4-6-1-2-7-8(3-6)11-5-10-7/h1-4H,5H2
InChI key
SATCULPHIDQDRE-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
150.1 °F
flash_point_c
65.62 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)