MilliporeSigma
77093
Millipore
CCDA Selective Supplement
suitable for microbiology
Sinónimos:
Charcoal Cefoperazone Desoxycholate Agar Selective Supplement
Seleccione un Tamaño
5 VIALS
$137.00
$137.00
Disponible para envío el31 de marzo de 2025Detalles
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 VIALS
$137.00
About This Item
Código UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.85
$137.00
Disponible para envío el31 de marzo de 2025Detalles
Solicitar más información
Agency
according to ISO 10272-1:2017
according to ISO 10272-2:2017
Nivel de calidad
esterilidad
sterile
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
aplicaciones
environmental
food and beverages
microbiology
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
An antimicrobial supplement recommended for the selective isolation of Campylobacter or Arcobacter species.
Componentes
(per vial, sufficient for 500 ml medium):
Cefoperazone 16 mg
Amphotericin B 5 mg
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Campylobacter spp. are regarded as the leading cause of bacterial gastroenteritis in humans worldwide.