77078
Pentylbenzene
analytical standard
Sinónimos:
n-Amylbenzene, 1-Phenylpentane
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.488 (lit.)
n20/D 1.488
bp
205 °C (lit.)
mp
−75 °C (lit.)
densidad
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
environmental
petroleum
Formato
neat
cadena SMILES
CCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C11H16/c1-2-3-5-8-11-9-6-4-7-10-11/h4,6-7,9-10H,2-3,5,8H2,1H3
Clave InChI
PWATWSYOIIXYMA-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
149.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
65 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
A shortened review of fundamentals of Porous Graphitic Carbon (PGC) materials. What they are and how do they work as a stationary phase material in HPLC?.