MilliporeSigma
74560
Sigma-Aldrich
L-Norleucine
≥99.0% (NT)
Sinónimos:
(S)-(+)-2-Aminohexanoic acid, (S)-2-Aminocaproic acid
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)3CH(NH2)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
131.17
Beilstein:
1721750
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥99.0% (NT)
actividad óptica
[α]20/D +23±1°, c = 5% in 5 M HCl
pureza óptica
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
mp
>300 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-2-3-4-5(7)6(8)9/h5H,2-4,7H2,1H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1
Clave InChI
LRQKBLKVPFOOQJ-YFKPBYRVSA-N
Aplicación
As internal standard in amino acid analysis[1][2][3]
Otras notas
Non-essential amino acid.
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
M L Gardner
Analytical biochemistry, 150(1), 174-177 (1985-10-01)
To assess quantitatively the merits of internal standardization, an amino acid mixture of known composition has been analyzed by conventional automated amino acid analysis before and after being subjected to total acid hydrolysis. Both the precision (reproducibility) and the accuracy
End-to-end aggregation of myosin.
H NODA et al.
Biochimica et biophysica acta, 58, 598-601 (1962-04-23)
Internal standards for amino acid analysis.
J F Riordan et al.
Methods in enzymology, 47, 31-40 (1977-01-01)