74190
Nonadecanoic acid
≥98.0% (GC)
Sinónimos:
Nonadecylic acid, C19:0, NSC 11914
About This Item
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
powder or crystals
mp
68-70 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C19H38O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21/h2-18H2,1H3,(H,20,21)
Clave InChI
ISYWECDDZWTKFF-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?