MilliporeSigma
74056
Sigma-Aldrich
Potassium phosphate monobasic solution
BioUltra, 1.5 M in H2O
Sinónimos:
Monopotassium phosphate, Potassium dihydrogen phosphate solution
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
Línea del producto
BioUltra
concentración
1.5 M in H2O
impurezas
insoluble matter, passes filter test
≤0.001% total nitrogen (N)
pH
4.0-4.5 (20 °C, 1.5 M in H2O)
solubilidad
H2O: 1.5 M at 20 °C, clear, colorless
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤30 mg/kg
trazas de catión
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
1.5 M in H2O
Absorción UV
λ: 260 nm Amax: 0.046
λ: 280 nm Amax: 0.040
cadena SMILES
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Clave InChI
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)