MilliporeSigma
74024
Supelco
2,4-Di-tert-butylphenol
analytical standard
About This Item
Fórmula lineal:
[(CH3)3C]2C6H3OH
Número de CAS:
Peso molecular:
206.32
Beilstein/REAXYS Number:
1910383
EC Number:
MDL number:
El producto 74024 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
grade
analytical standard
Quality Level
vapor pressure
1 mmHg ( 84.5 °C)
assay
≥98.5% (GC)
form
crystals
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
bp
265 °C (lit.)
mp
53-56 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)c1ccc(O)c(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H22O/c1-13(2,3)10-7-8-12(15)11(9-10)14(4,5)6/h7-9,15H,1-6H3
InChI key
ICKWICRCANNIBI-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
264.2 °F
flash_point_c
129 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)