72190
Nessler′s reagent
for qualitative det. of ammonia and ammonium compounds
Sinónimos:
Potassium tetraiodomercurate – Potassium hydroxide solution
About This Item
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
Nivel de calidad
Formulario
liquid
calidad
for qualitative det. of ammonia and ammonium compounds
analitos específicos
ammonium
técnicas
photometry: suitable
impurezas
potassium hydroxide
potassium tetraiodomercurate
densidad
1.16 g/mL at 20 °C
aplicaciones
environmental
food and beverages
general analytical
cadena SMILES
[K+].[K+].I[Hg--](I)(I)I
InChI
1S/Hg.4HI.2K/h;4*1H;;/q+2;;;;;2*+1/p-4
Clave InChI
OPCMAZHMYZRPID-UHFFFAOYSA-J
Descripción general
Aplicación
Precaución
Otras notas
Reference: APHA 1975.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Órganos de actuación
Kidney,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?