MilliporeSigma
71753
Sigma-Aldrich
Sodium 2-methyl-2-propanethiolate
technical, ≥90% (RT)
Sinónimos:
2-Methyl-2-propanethiol sodium salt, Sodium tert-butyl sulfide, t-Butanethiol sodium salt
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3CSNa
Número de CAS:
Peso molecular:
112.17
Beilstein:
3682306
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
grado
technical
Ensayo
≥90% (RT)
cadena SMILES
CC(C)(C)S[Na]
InChI
1S/C4H10S.Na/c1-4(2,3)5;/h5H,1-3H3;/q;+1/p-1
Clave InChI
TUZFIWBNGKNFPW-UHFFFAOYSA-M
Otras notas
Salts of alkanethiols are versatile intermediates for the synthesis of various thiol esters and thio ethers. In contrast to the stenchy gaseous or liquid thiols, the salts are easy to handle solids.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
R.D. Little et al.
Journal of the American Chemical Society, 100, 4607-4607 (1978)
P. Cogolli et al.
The Journal of Organic Chemistry, 44, 2636-2636 (1979)
Exploration of 9-bromo [7] helicene reactivity.
Zadny J, et al.
Tetrahedron, 69(3), 6213-6218 (2013)
Shih-Ching Chuang et al.
The Journal of organic chemistry, 72(17), 6447-6453 (2007-07-20)
In the field of open-cage fullerenes, there was a lack of a universal standard that could correlate and quantify the orifice size of open-cage fullerenes. One cannot compare the relative orifice size by simple comparison of the number of atoms